Imprimer
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 91.6 EUR
27461.298 27461.360 27461.460
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
Sable
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02100519
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubilité dans l'acide Max. 1 %