Imprimer
Sable de mer pour analyses, purifié par acide, calciné, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
1.07712.1000EA 173 EUR
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
Sable de mer pour analyses, purifié par acide, calciné, Supelco®
Sable de mer
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: >2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1713 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %