Quartz, en semoule pour analyses, lavé, calciné, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dioxyde de silicium, Silicium (IV) oxyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
SiO₂ Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1427 °C Densité: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00217788 Numéro CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |