Diindium trisulfate, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Indium (III) sulfate, Tris(sulfate) de diindium
Purity: 99.99%
CAS No.: 13464-82-9
Molecular Formula: In2(SO4)3
Formula Weight: 517.83
Physical Form: Solid
Density: 3.438
Appearance: Pale grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011059
Formule:
O₁₂In₂S₃ Point de fusion: 585 °C Densité: 3,438 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011059 Numéro CAS: 13464-82-9 EINECS: 236-689-1 Indice Merck: 13,04978 |