Aluminium sulfate hydraté 98.0-102% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfate d'aluminium hydraté
Purity: 98.0-102%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formule:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O Densité: 1,61 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149136 Numéro CAS: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 Indice Merck: 14,366 |