Imprimer
Aluminium sulfate hydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12362.36 12362.A1 12362.A7
12362.36EA 53.6 EUR
12362.36 12362.A1 12362.A7
Aluminium sulfate hydraté ≥97%
Aluminium sulfate hydraté
Purity: 97+% CAS No.: 17927-65-0 Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x~14-18) Formula Weight: 342.15(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.61 pH: 3.5 Merck Reference: 14,366 MDL No.: MFCD00149136
Formule: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
Densité: 1,61
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149136
Numéro CAS: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0
Indice Merck: 14,366