Imprimer
Triséléniure de digallium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gallium (III) selenide
45572.03 45572.06
45572.03EA 87.6 EUR
45572.03 45572.06
Triséléniure de digallium ≥99.99% (base métaux)
Triséléniure de digallium
Purity: 99.99% CAS No.: 12024-24-7 Molecular Formula: Ga2Se3 Formula Weight: 376.33 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016103
Formule: Ga₂Se₃
Point de fusion: 1010…1030 °C
Densité: 4,92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016103
Numéro CAS: 12024-24-7
EINECS: 234-693-8
UN: 3077
ADR: 9,III