Indium (III) sulfure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trisulfure de diindium
Purity: 99.999%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011061
Formule:
In₂S₃ Point de fusion: 1050 °C Densité: 4,89 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011061 Numéro CAS: 12030-24-9 EINECS: 234-742-3 |