Imprimer
Trisulfure de digallium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13387.04 13387.09 13387.02
13387.04EA 185 EUR
13387.04 13387.09 13387.02
Trisulfure de digallium ≥99.99% (base métaux)
Trisulfure de digallium
Purity: 99.99% CAS No.: 12024-22-5 Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide Formula Weight: 235.63 Physical Form: Powder Density: 3.77 Melting Point: 1255° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016106
Formule: Ga₂S₃
Point de fusion: 1255 °C
Densité: 3,77
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016106
Numéro CAS: 12024-22-5
EINECS: 234-692-2
UN: 3260
ADR: 8,II