Imprimer
Phosphure d'indium (III) 99% (base métaux), morceaux polycristallins 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phosphure d'indium
A15509.03 A15509.06
A15509.03EA 87.6 EUR
A15509.03 A15509.06
Phosphure d'indium (III) 99% (base métaux), morceaux polycristallins 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Phosphure d'indium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 22398-80-7 Molecular Formula: InP Formula Weight: 145.79 Melting Point: 1070° Merck Reference: 14,4953 MDL No.: MFCD00016153
Formule: InP
Point de fusion: 1070 °C
Densité: 4,81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016153
Numéro CAS: 22398-80-7
EINECS: 244-959-5
Indice Merck: 14,4953