Phosphure d'indium (III) ≥99.9999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phosphure d'indium
Purity: 99.9999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: Pieces
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formule:
InP Point de fusion: 1070 °C Densité: 4,81 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016153 Numéro CAS: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Indice Merck: 14,4953 |