Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
42086.06 42086.14
42086.06EA 145 EUR
42086.06 42086.14
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III) ≥99.99% (base métaux)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 14405-43-7 Molecular Formula: C15H21O6Ga Formula Weight: 367.05 Physical Form: Powder Density: 1.42 Melting Point: 196-198° dec. MDL No.: MFCD00013492
Formule: C₁₅H₂₁GaO₆
Point de fusion: 196…198 °C (déc.)
Densité: 1,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013492
Numéro CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0