Imprimer
Trioxyde de digallium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11151.06 11151.14 11151.22 11151.36
11151.06EA 101 EUR
11151.06 11151.14 11151.22 11151.36
Trioxyde de digallium ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de digallium
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-21-4 Molecular Formula: Ga2O3 Formula Weight: 187.44 Physical Form: -50 Mesh Powder Density: 6.44 Refractive Index: 1.92 Odour: Odourless Melting Point: 1900° Merck Reference: 14,4346 MDL No.: MFCD00011020
Formule: Ga₂O₃
Poids moléculaire: 187.44 g/mol
Point de fusion: 1900 °C
Densité: 6.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011020
Numéro CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Indice Merck: 14,4346