Indium (I) iodure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 13966-94-4
Molecular Formula: InI
Formula Weight: 241.72
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00135543
Formule:
InI Point d'ébullition: 711 °C (1013 hPa) Point de fusion: 351 °C Densité: 5,32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135543 Numéro CAS: 13966-94-4 EINECS: 237-746-3 UN: 3260 ADR: 8,III |