Imprimer
Carbure de bore
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40504.18 40504.30
40504.18EA 66.6 EUR
40504.18 40504.30
Carbure de bore
Carbure de bore
CAS No.: 12069-32-8 Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 Physical Form: 1-7 Micron Powder Density: 2.52 Odour: Odourless Merck Reference: 14,1344 MDL No.: MFCD00011520
Formule: CB₄
Point d'ébullition: ∼3500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2350 °C
Densité: 2,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011520
Numéro CAS: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Indice Merck: 14,1344