Imprimer
Trioxyde de calcium et de titane ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium titanate (IV), Calcium titanate, Calcium titanium oxide
11397.36 11397.A3
11397.36EA 207 EUR
11397.36 11397.A3
Trioxyde de calcium et de titane ≥99% (base métaux)
Trioxyde de calcium et de titane
Purity: 99+% CAS No.: 12049-50-2 Molecular Formula: CaTiO3 Formula Weight: 135.98 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.10 Melting Point: 1975° MDL No.: MFCD00015981
Formule: CaO₃Ti
Poids moléculaire: 135.96 g/mol
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 4.10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015981
Numéro CAS: 12049-50-2
EINECS: 234-988-1