Imprimer
Trioxyde de strontium et de titane S.A. 12.5-25 m²/g
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41634.22 41634.36
41634.22EA 253 EUR
41634.22 41634.36
Trioxyde de strontium et de titane S.A. 12.5-25 m²/g
Trioxyde de strontium et de titane
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder Density: 4.810 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formule: O₃SrTi
Poids moléculaire: 183.5 g/mol
Point de fusion: 2060 °C
Densité: 4.810
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049554
Numéro CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1