Trioxyde de strontium et de titane substrat 10x10x0.5 mm, poli d'un côté 100 orientation
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049554
Formule:
O₃SrTi Poids moléculaire: 183.5 g/mol Point de fusion: 2080 Densité: 5.11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049554 Numéro CAS: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |