Trioxyde de strontium et de titane ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99+%
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Formula Weight: 183.51
Physical Form: Powder
Density: 4.810
Melting Point: 2060°
Solubility: Insoluble in water and most solvents
MDL No.: MFCD00049554
Used in electronics and in electrical insulation
Formule:
O₃SrTi Poids moléculaire: 183.5 g/mol Point de fusion: 2060 °C Densité: 4.810 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049554 Numéro CAS: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |