Imprimer
Trioxyde de magnésium et de titane ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11398.30 11398.A1
11398.30EA 54.4 EUR
11398.30 11398.A1
Trioxyde de magnésium et de titane ≥99% (base métaux)
Trioxyde de magnésium et de titane
Purity: 99% CAS No.: 12032-30-3 Molecular Formula: MgTiO3 Formula Weight: 120.21 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 3.36 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1610° MDL No.: MFCD00016198
Formule: MgO₃Ti
Poids moléculaire: 120.18 g/mol
Point de fusion: 1610 °C
Densité: 3.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016198
Numéro CAS: 12032-30-3
EINECS: 234-766-4