Imprimer
Trioxyde de baryum et de titane ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titanate de baryum
45083.14 45083.06
45083.14EA 512 EUR
45083.14 45083.06
Trioxyde de baryum et de titane ≥99.95% (base métaux)
Trioxyde de baryum et de titane
Purity: 99.95% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 3-6mm Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formule: BaO₃Ti
Poids moléculaire: 233.21 g/mol
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,1000