Imprimer
Trioxyde de baryum et de titane ≥99% (base métaux), aire grande surface
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41633.14 41633.22
41633.14EA 104 EUR
41633.14 41633.22
Trioxyde de baryum et de titane ≥99% (base métaux), aire grande surface
Trioxyde de baryum et de titane
Purity: 99+% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 0.05-0.07 Micron APS Powder, S.A. 10-30m2/g Density: 5.85 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 1620° Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formule: BaO₃Ti
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 5,85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1000