Imprimer
Trioxyde de baryum et de titane ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12348.18 12348.36 12348.A3
12348.18EA 45.2 EUR
12348.18 12348.36 12348.A3
Trioxyde de baryum et de titane ≥99% (base métaux)
Trioxyde de baryum et de titane
Purity: 99% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.85 Melting Point: 1620° Solubility: Insoluble in water, alkalies. Slightly soluble in dilute acids. Soluble in concentrated acids Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Ferroelectric ceramics, single crystals, storage devices, dielectric amplifiers
Formule: BaO₃Ti
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 5,85
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,1000