Calcium phosphate, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E341 pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Ca₃(PO₄)₂ Densité: 3,14 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00015984 Numéro CAS: 7758-87-4 EINECS: 231-840-8 Indice Merck: 12,01741 |