Imprimer
Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 100mm, Width: 25mm, Height: 12.7mm
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
45634.KSEA 193 EUR
45634.KS
Magnésium oxyde, plateau rectangulaire, Length: 100mm, Width: 25mm, Height: 12.7mm
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40,3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700