Iodure de calcium, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Calcium iodide(Granules or Chunks)
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Formule:
CaI₂ Point d'ébullition: 1100 °C Point de fusion: 784 °C Densité: 3,956 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010910 Numéro CAS: 10102-68-8 EINECS: 233-276-8 Indice Merck: 14,1677 |