Imprimer
Calcium hypochlorite pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hypochlorite de calcium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 31.7 EUR
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Calcium hypochlorite pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Calcium hypochlorite
Formule: CaCl₂O₂
Point de fusion: ∼100 °C
Densité: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010900
Numéro CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,02111
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer