Imprimer
Calcium carbure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétylure de calcium
14308.A1 14308.D9
14308.A1EA 101 EUR
14308.A1 14308.D9
Calcium carbure
Calcium carbure
CAS No.: 75-20-7 Molecular Formula: C2Ca Formula Weight: 64.09 Physical Form: 9-40mm Lump Density: 2.22 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Greyish black Melting Point: 2300° Beilstein Reference: 3909011 Merck Reference: 14,1656 UN No.: 1402 MDL No.: MFCD00010905
Formule: CaC₂
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 2,22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010905
Numéro CAS: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
UN: 1402
ADR: 4.3,II
Indice Merck: 14,1656