Tétraoxyde de tricésium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 34283-69-7
Molecular Formula: Cs3VO4
Formula Weight: 513.65
Physical Form: -100 Mesh Powder
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00210609
Formule:
Cs₃O₄V Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210609 Numéro CAS: 34283-69-7 EINECS: 251-916-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |