Imprimer
Trioxyde de potassium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39501.14 39501.22
39501.14EA 105 EUR
39501.14 39501.22
Trioxyde de potassium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Trioxyde de potassium et de vanadium
Purity: 99.9% CAS No.: 13769-43-2 Molecular Formula: KVO3 Formula Weight: 138.04 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 2864 MDL No.: MFCD00050038
Formule: KO₃V
Point de fusion: 520 °C
Densité: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050038
Numéro CAS: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN: 2864
ADR: 6.1,II