Imprimer
Hexafluorotitanate de dipotassium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
A10915.36EA 73.6 EUR
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
Hexafluorotitanate de dipotassium ≥97%
Hexafluorotitanate de dipotassium
Purity: 97% CAS No.: 16919-27-0 Molecular Formula: F6K2Ti Formula Weight: 240.07 Boiling Point: 235-237° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011380
Formule: F₆K₂Ti
Poids moléculaire: 240.07 g/mol
Point d'ébullition: 235…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011380
Numéro CAS: 16919-27-0
EINECS: 240-969-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III