Imprimer
Dihydrogenoorthophosphate de lithium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lithium dihydrogénophosphate, Lithium phosphate monopotassique, Lithium phosphate monobasique
A16987.0B A16987.30
A16987.0BEA 250 EUR
A16987.0B A16987.30
Dihydrogenoorthophosphate de lithium ≥97%
Dihydrogenoorthophosphate de lithium
Purity: 97% CAS No.: 13453-80-0 Molecular Formula: LiH2PO4 Formula Weight: 103.93 Odour: Odourless Melting Point: 100° MDL No.: MFCD00016188
Formule: H₂LiO₄P
Poids moléculaire: 103.93 g/mol
Densité: 2.461
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016188
Numéro CAS: 13453-80-0
EINECS: 236-633-6