Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0306.0500EA 80.19 EUR
0306.0500 0306.1000 0306.5000
di-Sodium hydrogénophosphate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.005 %