Imprimer
Hexafluorophosphate de lithium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium hexafluorophosphate(V)
11529.03 11529.09 11529.18
11529.03EA 65.8 EUR
11529.03 11529.09 11529.18
Hexafluorophosphate de lithium ≥98%
Hexafluorophosphate de lithium
Purity: 98% CAS No.: 21324-40-3 Molecular Formula: LiPF6 Formula Weight: 151.90 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Density: 1.5 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00011096
Used as an electrolyte in Li-ion batteries.
Formule: F₆LiP
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 1,5
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8,II