Imprimer
Hexafluorophosphate de lithium 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium hexafluorophosphate(V)
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 210 EUR
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Hexafluorophosphate de lithium 98%, pur
Hexafluorophosphate de lithium
Formule: F₆LiP
Poids moléculaire: 151.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)