Molybdate(VI) de dipotassium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Molybdate de dipotassium, Tétraoxomolybdate de dipotassium
Purity: 95%
CAS No.: 13446-49-6
Molecular Formula: K2MoO4
Formula Weight: 238.14
Physical Form: Powder
Density: 2.3
Melting Point: 919°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7647
MDL No.: MFCD00011370
Formule:
K₂MoO₄ Poids moléculaire: 238.13 g/mol Point de fusion: 919 °C Densité: 2.3 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011370 Numéro CAS: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Indice Merck: 13,07732 |