Imprimer
Molybdate(VI) de dipotassium, anhydre ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Molybdate de dipotassium, Tétraoxomolybdate de dipotassium
22898.09 22898.18 22898.A1
22898.09EA 80.9 EUR
22898.09 22898.18 22898.A1
Molybdate(VI) de dipotassium, anhydre ≥99.8% (base métaux)
Molybdate(VI) de dipotassium
Purity: 99.8% CAS No.: 13446-49-6 Molecular Formula: K2MoO4 Formula Weight: 238.14 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 2.3 Appearance: White Melting Point: 919° Merck Reference: 14,7647 MDL No.: MFCD00011370
Formule: K₂MoO₄
Poids moléculaire: 238.13 g/mol
Point de fusion: 919 °C
Densité: 2.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011370
Numéro CAS: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Indice Merck: 14,7647