Imprimer
Trioxyde de bismuth et de sodium 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
205210250 205212500 205210010
ACRO205210250EA 43.8 EUR
ACRO205210250 ACRO205212500 ACRO205210010
Trioxyde de bismuth et de sodium 85%
Trioxyde de bismuth et de sodium
Formule: BiNaO₃
Poids moléculaire: 279.97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003474
Numéro CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Indice Merck: 12,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Iodometric ≥80 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤40 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm