Imprimer
Gants industriels, AlphaTec® 87-118
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87-118/9.5 87-118/8.5 87-118/10.5 87-118/6.5 87-118/7.5
ANSE87-118/9.5EA 54.3 EUR
ANSE87-118/9.5 ANSE87-118/8.5 ANSE87-118/10.5 ANSE87-118/6.5 ANSE87-118/7.5
Gants industriels, AlphaTec® 87-118
Gants
Gant en latex de caoutchouc naturel plus épais offrant une protection supplémentaire dans les applications intensives.
  • Haute résistance aux produits chimiques à base d'eau
  • Doublure floquée 100 % coton
  • Motif antidérapant en losange
  • Le poignet à bords roulés améliore la résistance à la déchirure et empêche les gouttelettes d'atteindre les bras du porteur
  • Convient à de nombreuses applications industrielles
Recommandé pour : Chargement et déchargement d'équipements de traitement, chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides entre les cuves et les équipements de traitement, montage et démontage d'équipements, assistance et maintenance de la ligne de production.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (3121A); Cat. III
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant