Imprimer
Xanthène-9-one ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9H-Xanthène-9-one
A14812.14 A14812.22
A14812.14EA 58.2 EUR
A14812.14 A14812.22
Xanthène-9-one ≥99%
Xanthène-9-one
Purity: 99% CAS No.: 90-47-1 Molecular Formula: C13H8O2 Formula Weight: 196.21 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 350-351° Merck Reference: 14,10062 MDL No.: MFCD00005060
Formule: C₁₃H₈O₂
Poids moléculaire: 196.21 g/mol
Point d'ébullition: 350…351 °C
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005060
Numéro CAS: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Indice Merck: 12,10196