Phénothiazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₉NS Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa) Point de fusion: 182…185 °C Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 202 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005015 Numéro CAS: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,07404 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | 182 - 185 °C |
Molar Mass | 199.26 g/mol |
Bulk Density | 650 kg/m3 |
Boiling Point | 381 °C (1011 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |
Ignition Point | 470 °C |
Hill Formula | C12H9NS |