Imprimer
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminophénazone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
06800-100G 06800-25G 06800-500G
06800-100GEA 114 EUR
06800-100G 06800-25G 06800-500G
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one, Supelco®
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 203.24 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Indice Merck: 13,00596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c5022e409d63d25a340f738ca5312ba147a663&vid=8036f341d4d523a49a91d72204c5290fc2863de2&prid=web&clid=SAPDAM