Imprimer
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98.0% pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminophénazone
21161.122EA 155 EUR
21161.122 21161.188
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one ≥98.0% pour analyses
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Indice Merck: 13,00596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Perte à la dessiccation (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %