Imprimer
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminophénazone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.07293.0010 1.07293.0100
1.07293.0010EA 85.4 EUR
1.07293.0010 1.07293.0100
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one pour analyses, Supelco®
4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 203.24 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003145
Numéro CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Indice Merck: 13,00596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 56 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 109 °C
Molar Mass 203.24 g/mol
Bulk Density 430 kg/m3
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)