4-Amino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 83-07-8
Molecular Formula: C11H13N3O
Formula Weight: 203.25
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 181635
Merck Reference: 14,591
MDL No.: MFCD00003145
Formule:
C₁₁H₁₃N₃O Point de fusion: 106…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003145 Numéro CAS: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Indice Merck: 14,591 |