Imprimer
Phénazone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Diméthyl-1-phényl-3-pyrazoline-5-one
A11089.22 A11089.36
A11089.22EA 44.8 EUR
A11089.22 A11089.36
Phénazone ≥98%
Phénazone
Purity: 98% CAS No.: 60-80-0 Molecular Formula: C11H12N2O Formula Weight: 188.23 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 157775 Merck Reference: 14,716 MDL No.: MFCD00003146
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003146
Numéro CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Indice Merck: 14,716