Imprimer
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-(1-Pipérazinyl)phénol
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 50.4 EUR
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98%
1-(2-Hydroxyphényl)pipérazine
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190246
Numéro CAS: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III