1-(4-Nitrophényl)pipérazine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6269-89-2
Molecular Formula: C10H13N3O2
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 129-133°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005961
Formule:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Point de fusion: 129…133 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005961 Numéro CAS: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |