Imprimer
PIPES
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
37406078-500G 37406078-100G
MOLE37406078-500GEA 754 EUR
MOLE37406078-500G MOLE37406078-100G
PIPES
PIPES
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 302.37 g/mol
Point d'ébullition: 499
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Indice Merck: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM