PIPES 99,0, ultrapure_bioreagent Molecular_Biology, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
Formule:
C₈H₁₈N₂O₆S₂ Poids moléculaire: 302.37 g/mol Point d'ébullition: 499 Point de fusion: 300 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006159 Numéro CAS: 5625-37-6 EINECS: 227-057-6 Indice Merck: 12,07633 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₈H₁₈N₂O₆S₂) | ≥99.0 % |
Appearance | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Residue after Ignition | ≤0.30 % |
Product Information (not specifications): pKa at 20°C = 6.80 |